Learn More
Tenofovir Disoproxil fumarate, MedChemExpress
Code produit. 16451106
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Code produit. 16451106
Marque: Medchem Express HY13782
MedChemExpress Tenofovir Disoproxil fumarate is a nucleotide reverse transcriptase inhibitor used to treat HIV and chronic Hepatitis B.
Tenofovir Disoproxil fumarate is a nucleotide reverse transcriptase inhibitor used to treat HIV and chronic Hepatitis B.
Spécification
Nom chimique ou matériau Tenofovir Disoproxil fumarate
Forme physique Solid
CAS 202138-50-9
Couleur Blanc
Quantité 200 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C23H34N5O14P
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus
Synonyme Tenofovir DFBis(POC)-PMPA fumarateGS 4331 fumarate
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 50 mg/mL (78.68 mM) ∣H2O : 16.67 mg/mL (26.23 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(OC(C)C)OCOP(OCOC(OC(C)C)=O)(CO[C@H](C)CN1C=NC2=C(N)N=CN=C12)=O.O=C(O)/C=C/C(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 635.51
Poids de la formule 635.51
Pourcentage de pureté 98.76%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.