Learn More
Tenovin-3, MedChemExpress
Code produit. 16471799
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Code produit. 16471799
Marque: Medchem Express HY19339
MedChemExpress Tenovin-3 is a p53 activator.
Tenovin-3 is a p53 activator.
Spécification
Nom chimique ou matériau Tenovin-3
Forme physique Solid
CAS 1011301-27-1
Couleur Blanc
Quantité 1 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H21N3OS
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 31 mg/mL (94.67 mM)
SMILES O=C(NC(NC1=CC=C(N)C=C1)=S)C2=CC=C(C(C)(C)C)C=C2
Poids moléculaire (g/mol) 327.44
Poids de la formule 327.44
Pourcentage de pureté 99.86%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.