missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tenovin-6 Hydrochloride, MedChemExpress

Code produit. 16426588
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16426588

Marque: Medchem Express HY15510B

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Tenovin-6 Hydrochloride, an analog of Tenovin-1 (HY-13423), is an activator of p53 transcriptional activity. Tenovin-6 Hydrochloride inhibits the protein deacetylase activities of purified human SIRT1, SIRT2, and SIRT3 with IC50s of 21 μM, 10 μM, and 67 μM, respectively. Tenovin-6 Hydrochloride also inhibits dihydroorotate dehydrogenase (DHODH).

Tenovin-6 Hydrochloride, an analog of Tenovin-1 (HY-13423), is an activator of p53 transcriptional activity. Tenovin-6 Hydrochloride inhibits the protein deacetylase activities of purified human SIRT1, SIRT2, and SIRT3 with IC50s of 21 μM, 10 μM, and 67 μM, respectively. Tenovin-6 Hydrochloride also inhibits dihydroorotate dehydrogenase (DHODH).

Spécification

Nom chimique ou matériau Tenovin-6 Hydrochloride
Forme physique Solid
CAS 1011301-29-3
Couleur Jaune
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C25H35ClN4O2S
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 49 mg/mL (99.78 mM)
SMILES O=C(NC(NC1=CC=C(NC(CCCCN(C)C)=O)C=C1)=S)C2=CC=C(C(C)(C)C)C=C2.Cl
Poids moléculaire (g/mol) 491.09
Poids de la formule 491.09
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis