Learn More
Tenovin-6 Hydrochloride, MedChemExpress
Code produit. 16429157
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16429157
Marque: Medchem Express HY15510B
MedChemExpress Tenovin-6 Hydrochloride, an analog of Tenovin-1 (HY-13423), is an activator of p53 transcriptional activity. Tenovin-6 Hydrochloride inhibits the protein deacetylase activities of purified human SIRT1, SIRT2, and SIRT3 with IC50s of 21 μM, 10 μM, and 67 μM, respectively. Tenovin-6 Hydrochloride also inhibits dihydroorotate dehydrogenase (DHODH).
Tenovin-6 Hydrochloride, an analog of Tenovin-1 (HY-13423), is an activator of p53 transcriptional activity. Tenovin-6 Hydrochloride inhibits the protein deacetylase activities of purified human SIRT1, SIRT2, and SIRT3 with IC50s of 21 μM, 10 μM, and 67 μM, respectively. Tenovin-6 Hydrochloride also inhibits dihydroorotate dehydrogenase (DHODH).
Spécification
Nom chimique ou matériau Tenovin-6 Hydrochloride
Forme physique Solid
CAS 1011301-29-3
Couleur Jaune
Quantité 5 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C25H35ClN4O2S
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 49 mg/mL (99.78 mM)
SMILES O=C(NC(NC1=CC=C(NC(CCCCN(C)C)=O)C=C1)=S)C2=CC=C(C(C)(C)C)C=C2.Cl
Poids moléculaire (g/mol) 491.09
Poids de la formule 491.09
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.