Learn More
Ténoxicam, LoGiCal
Code produit 30458535
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30458535 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30458535 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0247.00
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tenoxicam
CAS 59804-37-4
Noms d’analytes ou de composants Tenoxicam
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C13 H11 N3 O4 S2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Tenoxicam, 4-Hydroxy-2-methyl-N-(pyridin-2-yl)-2H-thieno[2,3-e]1,2-thiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide
Formule InChI InChI=1S/C13H11N3O4S2/c1-16-10(13(18)15-9-4-2-3-6-14-9)11(17)12-8(5-7-21-12)22(16,19)20/h2-7,17H,1H3,(H,14,15,18)
Type de solution Purs, non dilués
SMILES CN1C(=C(O)c2sccc2S1(=O)=O)C(=O)Nc3ccccn3
Nom IUPAC 4-hydroxy-2-méthyl-1,1-dioxo-N-pyridin-2-ylthiéno[2,3-e]thiazine-3-carboxamide
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 337.37
Quantité 10 mg
Poids de la formule 337,0191 g/mol