Learn More
Ténoxicam, Mikromol™
Code produit 18073460
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18073460 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18073460 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0247.00
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Ténoxicam
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tenoxicam
CAS 59804-37-4
Noms d’analytes ou de composants Tenoxicam
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C13 H11 N3 O4 S2
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Tenoxicam, 4-Hydroxy-2-methyl-N-(pyridin-2-yl)-2H-thieno[2,3-e]1,2-thiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide
Formule InChI InChI=1S/C13H11N3O4S2/c1-16-10(13(18)15-9-4-2-3-6-14-9)11(17)12-8(5-7-21-12)22(16,19)20/h2-7,17H,1H3,(H,14,15,18)
SMILES CN1C(=C(O)c2sccc2S1(=O)=O)C(=O)Nc3ccccn3
Nom IUPAC 4-hydroxy-2-méthyl-1,1-dioxo-N-pyridine-2-ylthiéno[2,3-e]thiazine-3-carboxamide
Poids moléculaire (g/mol) 337.37
Quantité 250 mg
Poids de la formule 337,0191 g/mol