missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Teprenone, MedChemExpress

Code produit. 16412216
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16412216

Marque: Medchem Express HYB0779

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Teprenone is an anti-ulcer drug, and works as an inducer of heat shock proteins (HSPs).

Teprenone is an anti-ulcer drug, and works as an inducer of heat shock proteins (HSPs).

Spécification

Nom chimique ou matériau Teprenone
Forme physique Liquid
CAS 6809-52-5
Couleur Colorless
Quantité 500 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C23H38O
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Synonyme Geranylgeranylacetone
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (302.53 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 50 mg/mL (151.26 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)\C)=O
Poids moléculaire (g/mol) 330.55
Poids de la formule 330.55
Pourcentage de pureté 98.02%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis