Learn More
CE térazosine impurité M (PRazosine CE impurity B), Mikromol™
Description
CE de la térazosine (IMPURITÉ M)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,4-Bis(furan-2-ylcarbonyl)piperazine |
| CAS | 31350-27-3 |
| Noms d’analytes ou de composants | 1,4-Bis(furan-2-ylcarbonyl)piperazine |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C14 H14 N2 O4 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Prazosin Hydrochloride Imp. B (EP), Prazosin Imp. B (EP), Terazosin Hydrochloride Dihydrate Imp. M (EP), Terazosin Imp. M (EP), 1,4-Bis(furan-2-ylcarbonyl)piperazine, Prazosin Hydrochloride Impurity B, Terazosin Hydrochloride Dihydrate Impurity M, Prazosin Impurity B, Terazosin Impurity M |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H14N2O4/c17-13(11-3-1-9-19-11)15-5-7-16(8-6-15)14(18)12-4-2-10-20-12/h1-4,9-10H,5-8H2 |
| SMILES | O=C(N1CCN(CC1)C(=O)c2occc2)c3occc3 |
| Nom IUPAC | [4-(furan-2-carbonate yl)pipérizine-1-yl]-(furan-2-yl)méthanone |
| Afficher plus |