Learn More
Chlorhydrate de térazosine dihydraté, LoGiCal
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Terazosin hydrochloride dihydrate |
| CAS | 70024-40-7 |
| Noms d’analytes ou de composants | Terazosin hydrochloride dihydrate |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C19 H25 N5 O4 . Cl H . 2 H2 O |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Terazosin Hydrochloride Dihydrate, 1-(4-Amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)-4-[(tetrahydro-2-furanyl)carbonyl]piperazine Monohydrochloride Dihydrate, Terazosin Monohydrochloride Dihydrate |
| Formule InChI | InChI=1S/C19H25N5O4.ClH.2H2O/c1-26-15-10-12-13(11-16(15)27-2)21-19(22-17(12)20)24-7-5-23(6-8-24)18(25)14-4-3-9-28-14;;;/h10-11,14H,3-9H2,1-2H3,(H2,20,21,22);1H;2*1H2 |
| Type de solution | Purs, non dilués |
| SMILES | O.O.Cl.COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N3CCN(CC3)C(=O)C4CCCO4 |
| Afficher plus |