Learn More
Chlorhydrate de térazosine dihydraté, Mikromol™
Code produit 17951946
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17951946 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17951946 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0843.000250
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chlorhydrate de térazosine dihydraté
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Terazosin hydrochloride dihydrate
CAS 70024-40-7
Noms d’analytes ou de composants Terazosin hydrochloride dihydrate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C19 H25 N5 O4 . Cl H . 2 H2 O
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Terazosin Hydrochloride Dihydrate
Formule InChI InChI=1S/C19H25N5O4.ClH.2H2O/c1-26-15-10-12-13(11-16(15)27-2)21-19(22-17(12)20)24-7-5-23(6-8-24)18(25)14-4-3-9-28-14;;;/h10-11,14H,3-9H2,1-2H3,(H2,20,21,22);1H;2*1H2
SMILES O.O.Cl.COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N3CCN(CC3)C(=O)C4CCCO4
Nom IUPAC [4-(4-amino-6,7-diméthoxyquinazoline-2-yl)pipérizine-1-yl]-(oxolan-2-yl)méthanone ;dihydraté ;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 459.92
Quantité 250 mg
Poids de la formule 459,1885 g/mol