Learn More
Chlorhydrate de terbinafine, Mikromol™
Code produit 17942656
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17942656 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17942656 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0696.000250
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chlorhydrate de terbinafine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Terbinafine hydrochloride
CAS 78628-80-5
Noms d’analytes ou de composants Terbinafine hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C21 H25 N . Cl H
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Terbinafine Hydrochloride, 1-Naphthalenemethanamine, N-[(2E)-6,6-dimethyl-2-hepten-4-ynyl]-N-methyl-, hydrochloride (9CI), 1-Naphthalenemethanamine, N-(6,6-dimethyl-2-hepten-4-ynyl)-N-methyl-, hydrochloride, (E)-, Bramazil, Bramizil, Lamisil, Muzonal, Terbina
Formule InChI InChI=1S/C21H25N.ClH/c1-21(2,3)15-8-5-9-16-22(4)17-19-13-10-12-18-11-6-7-14-20(18)19;/h5-7,9-14H,16-17H2,1-4H3;1H/b9-5+;
SMILES Cl.CN(C\C=C\C#CC(C)(C)C)Cc1cccc2ccccc12
Nom IUPAC (E)-N,6,6-triméthyl-N-(naphthalen-1-ylméthyl)hept-2-en-4-yn-1-amine ;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 327.89
Quantité 250 mg
Poids de la formule 327,1754 g/mol