Learn More
Chlorhydrate de N-oxyde de terbinafine, Mikromol™
Code produit 17930536
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17930536 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17930536 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0696.12
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chlorhydrate de N-oxyde de terbinafine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Terbinafine N-Oxide Hydrochloride
CAS 2734417-01-5
Noms d’analytes ou de composants Terbinafine N-Oxide Hydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C21 H25 N O . Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Terbinafine N-Oxide Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C21H25NO.ClH/c1-21(2,3)15-8-5-9-16-22(4,23)17-19-13-10-12-18-11-6-7-14-20(18)19;/h5-7,9-14H,16-17H2,1-4H3;1H/b9-5+;
SMILES Cl.CC(C)(C)C#C\C=C\C[N+](C)([O-])Cc1cccc2ccccc12
Nom IUPAC Óxido de (E)-N,6,6-trimetil-N-(naftalen-1-ilmetil)hept-2-en-4-yn-1-amina; clorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 343.89
Quantité 100 mg
Poids de la formule 343.1703 g/mol