Learn More
Feuille de terbium, 0,1 mm (0,004 po) d’épaisseur, (REO), 0,999, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Terbium |
| Couleur | Argent à gris |
| Forme physique | Feuille, 0,1 mm (0,004 po) d’épaisseur |
| Quantité | 50 x 50 mm |
| Aspect | Silver Gray foil |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.9% (REO) |