Learn More
Chlorure de terbium(III), anhydre, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11398818
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11398818 1 g 1g
11388818 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11398818 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 041678.03
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 10042-88-3
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10042-88-3
Formule moléculaire Cl3Tb
Poids moléculaire (g/mol) 265.28
Numéro MDL MFCD00011258
Clé InChI GFISHBQNVWAVFU-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC trichloroterbium
SMILES Cl[Tb](Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Terbium(III) chloride
Point de fusion 588°C
Note relative au nom Anhydrous
Forme physique Poudre
Quantité 1 g
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Merck Index 14,9157
Informations sur la solubilité Soluble in water
Poids de la formule 265.29
Pourcentage de pureté 99.9%