Learn More
Chlorure de terbium(III) hexahydraté, 99,9 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10256540 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10256540 5 g Flacon en verre -
10742115 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10256540 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 199610050
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 13798-24-8 | Cl3H12O6Tb | 373.37 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13798-24-8
Formule moléculaire Cl3H12O6Tb
Poids moléculaire (g/mol) 373.37
Numéro MDL MFCD00149870
Clé InChI ULJUVCOAZNLCJZ-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC terbium(3+) hexahydrate trichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Tb+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Terbium(III) chloride hexahydrate
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline, cristaux et/ou morceaux
Quantité 5 g
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 99.90%
Formule linéaire TbCl3·6H2O
Merck Index 14, 9157
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: readily soluble in alcohol
Poids de la formule 373.38
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Base de métaux à l’état de traces