Learn More
Fluorure de terbium(III) anhydre, Reacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | Terbium(III) fluoride |
| Point de fusion | 1172°C |
| Note relative au nom | Anhydrous |
| Forme physique | Cristalline |
| Quantité | 5 g |
| Odeur | Odorless |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Notes de pourcentage du dosage | (REO) |
| Numéro UN | UN3288 |
| Informations sur la solubilité | Slightly soluble in mineral acids. Insoluble in water. |
| Mehr anzeigen |