Learn More
Oxyde de terbium(III,IV), REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11346248
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11346248 1 kg 1kg
11336248 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11346248 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011207.A1
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 12037-01-3 | Tb{4}O{7}
L’oxyde de terbium(III,IV) agit comme précurseur pour la préparation d’autres composés à base de terbium. Il est utilisé comme catalyseur d’oxydoréduction dans les réactions impliquant de l’oxygène. À haute température, il peut libérer de l’oxygène. Il peut s’utiliser dans la fabrication du verre, de l’optique et de la céramique. Les nanoparticules d’oxyde de terbium sont utilisées comme réactifs analytiques pour la détermination des médicaments dans les aliments.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point de fusion 2340°C
CAS 12037-01-3
Forme physique Solide
Quantité 1 kg
Formule moléculaire Tb{4}O{7}
Pourcentage de pureté 99.9%