Learn More
Oxyde de terbium(III,IV), 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, Reacton™
Code produit 11326248
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11326248 10 g 10g
11316248 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11326248 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011207.09
 Article restreint
Expédition estimée: 24-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 12037-01-3 | O7Tb4 | 747.69 g/mol
L’oxyde de terbium(III,IV) agit comme précurseur pour la préparation d’autres composés à base de terbium. Il est utilisé comme catalyseur d’oxydoréduction dans les réactions impliquant de l’oxygène. À haute température, il peut libérer de l’oxygène. Il peut s’utiliser dans la fabrication du verre, de l’optique et de la céramique. Les nanoparticules d’oxyde de terbium sont utilisées comme réactifs analytiques pour la détermination des médicaments dans les aliments.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12037-01-3
Formule moléculaire O7Tb4
Poids moléculaire (g/mol) 747.69
Numéro MDL MFCD00083151
Clé InChI UWZVBPNIJCKCMC-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC tetraoxotetraterboxane
SMILES O=[Tb]O[Tb](=O)O[Tb](=O)O[Tb]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Terbium(III, IV) oxide
Point de fusion 2340°C
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (REO)
Informations sur la solubilité Soluble in dilute acids. Insoluble in water.
Poids de la formule 747.69