Learn More
Oxyde de terbium(III,IV), REacton™, 99,998% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11355809
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11355809 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11355809 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010917.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Forme : poudre
Il agit comme précurseur pour la préparation d’autres composés à base de terbium. Il est utilisé comme catalyseur d’oxydoréduction dans les réactions impliquant de l’oxygène. À haute température, il peut libérer de l’oxygène. Il peut s’utiliser dans la fabrication du verre, de l’optique et de la céramique. Les nanoparticules d’oxyde de terbium sont utilisées comme réactifs analytiques pour la détermination des médicaments dans les aliments.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point de fusion 2340°C
CAS 12037-01-3
Forme physique Solide
Quantité 100 g
Formule moléculaire Tb{4}O{7}
Pourcentage de pureté 99.998%