Learn More
Nitrate de terbium(III) hexahydraté, 99,99+ %, (base de métaux à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15249164 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15249164 2 g 2g
15279285 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15249164 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 295790020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.90€
    50.65€ / 2g
    Économisez 9.25€
    15% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 13451-19-9 | H12N3O15Tb | 453.03 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13451-19-9
Formule moléculaire H12N3O15Tb
Poids moléculaire (g/mol) 453.03
Numéro MDL MFCD00799162,MFCD00149868
Clé InChI UTCARTSNNKGRTD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme terbium trinitrate hexahydrate, terbium iii nitrate hexahydrate, terbium nitrate, hexahydrate, terbium iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, terbium nitrate hexahydrate, nitric acid, terbium 3+ salt, hexahydrate, 3no3.tb.6h2o, terbium iii nitratehexahydrate, terbium 3+ trinitrate hexahydrate, terbium iii nitrate hydrate, reacton
CID PubChem 202879
Nom IUPAC terbium(3+) hexahydrate trinitrate
SMILES O.O.O.O.O.O.[Tb+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Terbium(III) nitrate hexahydrate
Note relative au nom 99.9%
Couleur Blanc
Forme physique Poudre granulaire
Quantité 2 g
Plage de pourcentage du dosage 99.99% min. (TREO base)
Formule linéaire Tb(NO3)3·6H2O
Beilstein 11,9087
Merck Index 14,9157
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 453.02
Pourcentage de pureté ≥99.99%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Terbium(III) nitrate hexahydrate
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P371+P380+P375-En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: évacuer la zone Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.