Learn More
Lingot de terbium, (REO), Ta, 0,999, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Terbium |
| Note relative au nom | Rare Earth Oxides Content, Ta <0.2% |
| Couleur | Argent à gris |
| Forme physique | Lingot, Ta |
| Quantité | 10 g |
| Conditionnement | Flacon en PE stable à l’air |
| Aspect | Silver Gray ingot |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.9% (REO) |
| Densité | 8.27g/cm3 |