Learn More
Étalon interne de terbium : Tb à 10 μg/mL dans 2 % de HNO3, VHG™
Code produit 17983546
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17983546 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17983546 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGLISATB100
 Article restreint
Expédition estimée: 06-01-2027
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Étalon interne de terbium : Tb à 10 μg/mL dans 2 % de HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Terbium
CAS 7440-27-9
Méthodes ICP-MS
Noms d’analytes ou de composants Terbium
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire Tb
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Terbium ingot, Terbium foil
Formule InChI InChI=1S/Tb
SMILES [Tb]
Nom IUPAC terbium
Solvent or Matrix Diluer HNO3
Poids moléculaire (g/mol) 158.925
Quantité 100 mL
Poids de la formule 158,925 g/mol