Learn More
Terbium, solution standard de plasma, Specpure™ Tb 1000 μg/mL
Code produit 11371429
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11371429 50 mL 50mL
11361429 100 mL 100mL
11490360 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11371429 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 013860.AD
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 12037-01-3 | O7Tb4 | 747,69 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12037-01-3 , 7697-37-2 , 7732-18-5
Formule moléculaire O7Tb4
Poids moléculaire (g/mol) 747.69
Numéro MDL MFCD00083151
Clé InChI UWZVBPNIJCKCMC-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC tétraoxotétraterboxane
SMILES O=[Tb]O[Tb](=O)O[Tb](=O)O[Tb]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tellurium
Tension de vapeur 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Forme physique Liquide
Quantité 50 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Nitric acid: 5%; Terbium(III, IV) oxide: 0.12%; Water: 94.88%
RUO– À des fins de recherche uniquement