Learn More
Tige de terbium, 12,7 mm (0,50 po) de diamètre, 99,9 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11375108
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mm
25 mm
Conditionnement:
10mm
25mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11375108 25 mm 25mm
11365108 10 mm 10mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11375108 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044049.DH
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
Forme : Env. 1,04 g/mm ; le diamètre de la tige en fonte est approximatif
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-27-9
Formule moléculaire Tb
Poids moléculaire (g/mol) 158.93
Numéro MDL MFCD00011256
Clé InChI GZCRRIHWUXGPOV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme unii-06ssf7p179, ingot, foil, terbio, atom, chips, pieces, powder, acmc-20ajly, pieces, distilled dendritic
CID PubChem 23958
ChEBI CHEBI:33376
Nom IUPAC terbium
SMILES [Tb]
Spécification
Nom chimique ou matériau Terbium
Couleur Argent à gris
Forme physique Tige, 12,7 mm (0,5 po) de diamètre
Quantité 25 mm
Aspect Silver Gray rod
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (Metals basis)