Learn More
Solution de terbium pour ICP, 1 g/l, matrice HNO3, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Spécification
Spécification
| Conditionnement | Flacon |
| Noms d’analytes ou de composants | Tb |
| Concentration | 1±0.002 g/L |
| Type | Étalons de spectrométrie de masse |
| Élément | Tb |
| Solvent or Matrix | Nitric Acid |
| Quantité | 500 mL |