Learn More
Solution de terbium pour ICP/MS 100 mg/l dans une matrice HNO3, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Terbium |
| Conditionnement | Flacon |
| CAS | 7440-27-9 |
| Formule moléculaire | Tb |
| Concentration | 100 mg/L |
| Numéro MDL | MFCD00011256 |
| Clé InChI | GZCRRIHWUXGPOV-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | [Tb] |
| Nom IUPAC | terbium |
| Solvent or Matrix | Acide nitrique |
| Afficher plus |