Learn More
Norme de terbium : Tb à 1000 μg/mL dans 5 % de HNO3, VHG™
Description
Norme de terbium : Tb à 1000 μg/mL dans 5 % de HNO3
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Terbium |
| CAS | 7440-27-9 |
| Méthodes | ICP/ICP-MS |
| Noms d’analytes ou de composants | Terbium |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | Tb |
| Concentration | 1 000 μg/ml |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Terbium ingot, Terbium foil |
| Formule InChI | InChI=1S/Tb |
| Afficher plus |