Learn More
Terbufos 10 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30323153
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30323153 10 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30323153 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREL17270000AL
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Terbufos
CAS 13071-79-9
Noms d’analytes ou de composants Terbufos
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C9 H21 O2 P S3
Concentration 10 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Phosphorodithioic acid, S-[(tert-butylthio)methyl] O,O-diethyl ester (6CI,7CI,8CI), Methanethiol, (tert-butylthio)-, S-ester with O,O-diethyl phosphorodithioate (8CI), AC 92100, Counter, Counter 15G, Cyanater, O,O-Diethyl S-(tert-butylthio)methyl phosphorodithioate, O,O-Diethyl S-[[(1,1-dimethylethyl)thio]methyl] phosphorodithioate, S-[(tert-Butylthio)methyl] O,O-diethyl phosphorodithioate, Terbufos, Terbuphos, Terbutifos
Formule InChI InChI=1S/C9H21O2PS3/c1-6-10-12(13,11-7-2)15-8-14-9(3,4)5/h6-8H2,1-5H3
Type de solution Solution unique
SMILES CCOP(=S)(OCC)SCSC(C)(C)C
Nom IUPAC tert-butylsulfanylméthylsulfanyl-diéthoxy-sulfodylidene-λ ^{5}-phosphane
Solvent or Matrix Acétonitrile
Industry Type Tests environnementaux
Poids moléculaire (g/mol) 288.43
Quantité 10 mL
Poids de la formule 288,0441 g/mol