Learn More
Terbutaline sulfate, MedChemExpress
Code produit. 16442279
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Code produit. 16442279
Marque: Medchem Express HYB0802
MedChemExpress Terbutaline sulfate is an orally active β2-adrenergic receptor agonist and an active metabolite of bambuterol. Terbutaline sulfate can be used in asthma symptom research.
Terbutaline sulfate is an orally active β2-adrenergic receptor agonist and an active metabolite of bambuterol. Terbutaline sulfate can be used in asthma symptom research.
Spécification
Nom chimique ou matériau Terbutaline sulfate
CAS 23031-32-5
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C12H19NO3.1/2H2SO4
Quantité 1 g
Synonyme Terbutaline hemisulfate
Informations sur la solubilité H2O : 250 mg/mL (911.34 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 5 mg/mL (18.23 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC(C(O)CNC(C)(C)C)=CC(O)=C1.[0.5H2SO4]
Poids moléculaire (g/mol) 274.32
Poids de la formule 274.32
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.