missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Terbutaline sulfate, MedChemExpress

Code produit. p-200096701
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16442279

Marque: Medchem Express HYB0802

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Terbutaline sulfate is an orally active β2-adrenergic receptor agonist and an active metabolite of bambuterol. Terbutaline sulfate can be used in asthma symptom research.

Terbutaline sulfate is an orally active β2-adrenergic receptor agonist and an active metabolite of bambuterol. Terbutaline sulfate can be used in asthma symptom research.

Spécification

Nom chimique ou matériau Terbutaline sulfate
CAS 23031-32-5
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C12H19NO3.1/2H2SO4
Quantité 1 g
Synonyme Terbutaline hemisulfate
Informations sur la solubilité H2O : 250 mg/mL (911.34 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 5 mg/mL (18.23 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC(C(O)CNC(C)(C)C)=CC(O)=C1.[0.5H2SO4]
Poids moléculaire (g/mol) 274.32
Poids de la formule 274.32
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis