Learn More
Métabolite de terbuthylazine CGA 324007 100 μg/mL dans l'acétonitrile : méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30308801
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30308801 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30308801 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA17305500MC100
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Terbuthylazine Metabolite CGA 324007
CAS 309923-18-0
Noms d’analytes ou de composants Terbuthylazine Metabolite CGA 324007
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C7 H12 N4 O2
Concentration 100 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 1,3,5-Triazine-2,4(1H,3H)-dione, 6-[(1,1-dimethylethyl)amino]-, 6-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1,3,5-triazine-2,4(1H,3H)-dione
Formule InChI InChI=1S/C7H12N4O2/c1-7(2,3)11-4-8-5(12)10-6(13)9-4/h1-3H3,(H3,8,9,10,11,12,13)
SMILES CC(C)(C)Nc1nc(O)nc(O)n1
Nom IUPAC 6-(tert-butamino)-1,3,5-triazine-2,4-diol
Solvent or Matrix Acetonitrile/Methanol
Poids moléculaire (g/mol) 184.1958
Quantité 1 mL
Poids de la formule 184.096 g/mol