Learn More
Métabolite de la terbuthylazine SYN 545666 100 μg/mL dans l'acétone, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30318878
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30318878 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30318878 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA17305550AC100
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Nom chimique ou matériau Terbuthylazine Metabolite SYN 545666
CAS 2206682-85-9
Noms d’analytes ou de composants Terbuthylazine Metabolite SYN 545666
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C8 H14 N4 O2
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 1,3,5-Triazine-2,4(1H,3H)-dione, 6-[(1,1-dimethylethyl)amino]-3-methyl-
Formule InChI InChI=1S/C8H14N4O2/c1-8(2,3)11-5-9-6(13)12(4)7(14)10-5/h1-4H3,(H2,9,10,11,13,14)
SMILES CN1C(=NC(=NC1=O)NC(C)(C)C)O
Nom IUPAC 4-(tert-butamino)-6-hydroxy-1-méthyl-1,3,5-triazin-2-one
Solvent or Matrix Acétone
Poids moléculaire (g/mol) 198.222
Quantité 1 mL
Poids de la formule 198,1117 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.