Learn More
Téréphtalaldéhyde, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11469130
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
25 g
100 g
500 g
missing translation for 'unitSize'
100g
25g
500g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11469130
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar A14930.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 623-27-8 | C8H6O2 | 134.134 g/mol
Terephthalaldehyde is used as an intermediate for the preparation of dyes and fluorescent whitening agents. It is used in the synthesis of polyimines by reacting with aliphatic diamines. It is used as a precursor for the preparation of paramagnetic microporous polymeric organic frameworks (POFs) through copolymerization with pyrrole, indole, and carbazole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le téréphtalaldéhyde est utilisé comme intermédiaire pour la préparation de colorants et d‘agents de blanchiment fluorescents. Il est utilisé dans la synthèse des polyimines en réagissant avec les diamines aliphatiques. Il est utilisé comme précurseur pour la préparation de cadres organiques polymériques microporeux paramagnétiques (POF) par copolymérisation avec le pyrrole, l‘indole et le carbazole.
Solubilité
Soluble dans l‘eau chaude, l‘alcool et l‘éther.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 623-27-8
Formule moléculaire C8H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 134.134
Numéro MDL MFCD00006949
Clé InChI KUCOHFSKRZZVRO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4-benzenedicarboxaldehyde, p-phthalaldehyde, terephthaldehyde, terephthaldialdehyde, terephthaladehyde, terephthaldicarboxaldehyde, terephthalic aldehyde, 1,4-phthalaldehyde, p-formylbenzaldehyde, terephtaldehyde
CID PubChem 12173
Nom IUPAC Téréphtalaldéhyde
SMILES C1=CC(=CC=C1C=O)C=O
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Terephthalaldehyde
Point de fusion 114°C to 117°C
Densité 1.06
Point d’ébullition 245°C
Point d’éclair 76°C (168°F)
Quantité 100 g
Beilstein 385863
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in hot water,alcohol and ether.
Poids de la formule 134.14
Pourcentage de pureté ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Terephthalaldehyde
Palabra de advertencia
  • Attention
Clasificación
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Consejos de prudencia
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contient: 1,4-Benzenedicarboxaldehyde
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado