Learn More
Impureté J de la terfénadine EP, Mikromol™
Description
Terfénadine EP Impureté J
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl 1-[(4RS)-4-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-4-hydroxybutyl]-piperidine-4-carboxylate |
| CAS | 100499-85-2 |
| Noms d’analytes ou de composants | Ethyl 1-[(4RS)-4-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-4-hydroxybutyl]-piperidine-4-carboxylate |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C22 H35 N O3 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Ethyl 1-[(4RS)-4-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-4-hydroxybutyl]-piperidine-4-carboxylate, Terfenadine Imp. J (EP), Terfenadine Impurity J |
| Formule InChI | InChI=1S/C22H35NO3/c1-5-26-21(25)18-12-15-23(16-13-18)14-6-7-20(24)17-8-10-19(11-9-17)22(2,3)4/h8-11,18,20,24H,5-7,12-16H2,1-4H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C1CCN(CCCC(O)c2ccc(cc2)C(C)(C)C)CC1 |
| Nom IUPAC | 1-[4-(4-tert-phényl)-4-hydroxybut]pipéridine-4-carboxylate |
| Afficher plus |