Learn More
Impureté J de la terfénadine EP, Mikromol™
Code produit 30458745
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30458745 4 x 25 mg 100mg
30052183 100 mg 100mg
30051962 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30458745 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0055.0300254AMP
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Impureté J de la terfénadine EP, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 1-[(4RS)-4-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-4-hydroxybutyl]-piperidine-4-carboxylate
CAS 100499-85-2
Noms d’analytes ou de composants Ethyl 1-[(4RS)-4-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-4-hydroxybutyl]-piperidine-4-carboxylate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C22 H35 N O3
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Ethyl 1-[(4RS)-4-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-4-hydroxybutyl]-piperidine-4-carboxylate, Terfenadine Imp. J (EP), Terfenadine Impurity J
Formule InChI InChI=1S/C22H35NO3/c1-5-26-21(25)18-12-15-23(16-13-18)14-6-7-20(24)17-8-10-19(11-9-17)22(2,3)4/h8-11,18,20,24H,5-7,12-16H2,1-4H3
Type de solution Purs, non dilués
SMILES CCOC(=O)C1CCN(CCCC(O)c2ccc(cc2)C(C)(C)C)CC1
Nom IUPAC 1-[4-(4-tert-butylphényl)-4-hydroxybutyl]pipéridine-4-carboxylate d'éthyle
Poids moléculaire (g/mol) 361.52
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 361,2617 g/mol