Learn More
Terfénadine, LoGiCal
Code produit 30457794
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457794 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30457794 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0055.00
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Terfenadine
CAS 50679-08-8
Noms d’analytes ou de composants Terfenadine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C32 H41 N O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Terfenadine
Formule InChI InChI=1S/C32H41NO2/c1-31(2,3)26-18-16-25(17-19-26)30(34)15-10-22-33-23-20-29(21-24-33)32(35,27-11-6-4-7-12-27)28-13-8-5-9-14-28/h4-9,11-14,16-19,29-30,34-35H,10,15,20-24H2,1-3H3
Type de solution Purs, non dilués
SMILES CC(C)(C)c1ccc(cc1)C(O)CCCN2CCC(CC2)C(O)(c3ccccc3)c4ccccc4
Nom IUPAC 1-(4-tert-butylphényl)-4-[4-[hydroxy(diphényl)méthyl]pipéridin-1-yl]butan-1-ol
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 471.67
Quantité 10 mg
Poids de la formule 471,3137 g/mol