Learn More
Terfénadine, Mikromol™
Code produit 17970856
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17970856 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17970856 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0055.00
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Terfénadine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Terfenadine
CAS 50679-08-8
Noms d’analytes ou de composants Terfenadine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C32 H41 N O2
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Terfenadine
Formule InChI InChI=1S/C32H41NO2/c1-31(2,3)26-18-16-25(17-19-26)30(34)15-10-22-33-23-20-29(21-24-33)32(35,27-11-6-4-7-12-27)28-13-8-5-9-14-28/h4-9,11-14,16-19,29-30,34-35H,10,15,20-24H2,1-3H3
SMILES CC(C)(C)c1ccc(cc1)C(O)CCCN2CCC(CC2)C(O)(c3ccccc3)c4ccccc4
Nom IUPAC 1-(4-tert-phénylphényl)-4-[4-[hydroxy(diphényl)méthyl]pipéridine-1-yl]butan-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 471.67
Quantité 500 mg
Poids de la formule 471,3137 g/mol