Learn More
Thermo Scientific™ Gélose au 7-lactose-TTC Tergitol™
Description
Dénombrez et différenciez les coliformes des échantillons d’eau et d’aliments grâce à la gélose au 7-lactose-TTC Thermo Scientific™ Oxoid™ Tergitol™.Tergitol 7 inhibe les organismes gram-positifs permettant une meilleure récupération des coliformes.L’ajout de chlorure de tri-phényltétrazolium (TTC) permet la reconnaissance et l’identification d’Escherichia coli et d’Enterobacter aerogenes.La fermentation du lactose est observée par un changement de couleur de l’indicateur de pH bleu de bromothymol.Le TTC est rapidement réduit au formazan rouge par la plupart des organismes coliformes, à l’exception de l’E. coli et de l’Enterobacter aerogenes, ce qui facilite la différenciation.
Utilisez la gélose au 7-lactose-TTC Tergitol pour la détection et le dénombrement des coliformes dans les prélèvements d’eau et d’aliments.
- Facile à lire : différenciez facilement les espèces d’Escherichia coli (colonies jaunes) et d’Enterobacter (colonies verdâtres / jaunes) des coliformes (colonies rouges).
- Facilité d’utilisation des milieux de culture prêts à l’emploi.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays.Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
Tergitol™ est une marque commerciale de Dow Chemical Company (Dow)
Spécification
Spécification
| Couleur | Vert réséda, transparent |
| Contenu et stockage | 6°C à 12°C |
| Description | Gélose lactosée au tergitol 7 et TTC |
| Format | Plaque de 90 mm |
| Origine de la fabrication | Allemagne |
| Type de produit | Gélose |
| Poids plein | 7,2 ± 0,2 |
| Type d’emballage | Sous film transparent - monocouche |