Learn More
TerpiMix 3 2500 μg/mL dans l'isopropanol, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30326898
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30326898 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30326898 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA50000654IP
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (-)-Fenchone∣(-)-Trans-Caryophyllene∣(cis + trans)-Nerolidol∣alpha-Bisabolol∣alpha-Humulene∣Caryophyllene Oxide∣Cedrol∣Delta-3-Carene∣delta-Valerolactam∣Farnesol (Mixture of Isomers)∣Geraniol∣Geranyl Acetate∣Guaiol∣Limonene∣Nootkatone∣Phytane∣Phytol (cis/trans mixture)∣Squalene∣Valencene
CAS 7787-20-4, 87-44-5, 7212-44-4, 515-69-5, 6753-98-6, 1139-30-6
Noms d’analytes ou de composants (-)-Fenchone∣(-)-Trans-Caryophyllene∣(cis + trans)-Nerolidol∣alpha-Bisabolol∣alpha-Humulene∣Caryophyllene Oxide∣Cedrol∣Delta-3-Carene∣delta-Valerolactam∣Farnesol (Mixture of Isomers)∣Geraniol∣Geranyl Acetate∣Guaiol∣Limonene∣Nootkatone∣Phytane∣Phytol (cis/trans mixture)∣Squalene∣Valencene
Conditions d’expédition +20 °C
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix Propanol-2
Quantité 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) (-)-Fenchone 2500 μg/mL∣(-)-Trans-Caryophyllene 2500 μg/mL∣(cis + trans)-Nerolidol 2500 μg/mL∣alpha-Bisabolol 2500 μg/mL∣alpha-Humulene 2500 μg/mL∣Caryophyllene Oxide 2500 μg/mL∣Cedrol 2500 μg/mL∣Delta-3-Carene 2500 μg/mL∣delta-Valerolactam 2500 μg/mL∣Farnesol (Mixture of Isomers) 2500 μg/mL∣Geraniol 2500 μg/mL∣Geranyl Acetate 2500 μg/mL∣Guaiol 2500 μg/mL∣Limonene 2500 μg/mL∣Nootkatone 2500 μg/mL∣Phytane 2500 μg/mL∣Phytol (cis/trans mixture) 2500 μg/mL∣Squalene 2500 μg/mL∣Valencene 2500 μg/mL