Learn More
α-terpinéol, 97 %, mélange de α- et de γ-terpinéol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-194715 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250g
50g
Code produit. 10752631
Marque: Thermo Scientific Acros 203740500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 98-55-5 | C10H18O | 154.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98-55-5, 586-81-2
Formule moléculaire C10H18O
Poids moléculaire (g/mol) 154.25
Numéro MDL MFCD00001557
Clé InChI WUOACPNHFRMFPN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme alpha-terpineol, terpineol, p-menth-1-en-8-ol, 2-4-methylcyclohex-3-en-1-yl propan-2-ol, dl-alpha-terpineol, 1-p-menthen-8-ol, 1-menthene-8-ol, terpineol schlechthin, carvomenthenol, terpenol
CID PubChem 17100
ChEBI CHEBI:22469
Nom IUPAC 2-(4-méthylcyclohex-3-ène-1-yle)propane-2-ole
SMILES CC1=CCC(CC1)C(C)(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau α-Terpineol
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 18°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9330g/mL
Point d’ébullition 214°C to 224°C
Point d’éclair 90°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage gamma-terpineol: balance (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4820 to 1.485
Quantité 50 g
Beilstein 06, II, 66
Merck Index 15, 9313
Gravité spécifique 0.933
Informations sur la solubilité Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in organic solvents ,diethyl ether,,ethanol,benzene,propylene glycol
Poids de la formule 154.25
Pourcentage de pureté 97%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) alpha-terpinéol :85 à 90 %, gamma-terpinéol : répartition (GC)
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • alpha-Terpineol, mixture of alpha- and gamma- terpineol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.