Learn More
Terpinéol (mélange d'isomères) 100 μg/mL dans le méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30317942
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30317942 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30317942 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA17322340ME100
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Terpineol
CAS 8000-41-7
Noms d’analytes ou de composants Terpineol
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C10H18O
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Alpha Jax, Terpineol 318, Terpineol C, Terpineol LW;
Formule InChI InChI=1S/3C10H18O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11;2*1-8(2)9-4-6-10(3,11)7-5-9/h4,9,11H,5-7H2,1-3H3;11H,4-7H2,1-3H3;9,11H,1,4-7H2,2-3H3
SMILES CC1=CCC(C(O)(C)C)CC1.CC2(O)CCC(C(C)=C)CC2.CC(CC/3)(O)CCC3=C(C)\C
Nom IUPAC 1-metil-4-(prop-1-en-2-il)ciclohexan-1-ol--1-metil-4-(propan-2-ilideno)ciclohexan-1-ol--2-(4-metilciclohex-3-en-1-il)propan-2-ol (1/1/1)
Solvent or Matrix Méthanol
Poids moléculaire (g/mol) 154.25
Quantité 1 mL
Poids de la formule 154,14 g/mol