Learn More
3M™ Nomad™ Tapis d’entrée trafic intense Terra 8100
Click to view available options
Dimensions (L x l):
152 x 91,4 cm
610 x 91,4 cm
910 x 91,4 cm
180 x 122 cm
610 x 122 cm
910 x 122 cm
Couleur:
Argent
Gris
Marron
Noir
Rouge
Vert
Conditionnement:
1 pièce
1 rouleau
Description
- Tapis grattant sans thibaude, conçu pour les applications à forte fréquentation
- Vinyle haute qualité offrant une excellente résistance à l’écrasement
- La structure ouverte sans thibaude du tapis permet de drainer l’eau et de faire pénétrer les saletés, afin de les masquer
- La saleté emprisonnée est ensuite facile à éliminer par aspirateur
Spécification
Spécification
| Dimensions (L x l) | 610 x 91,4 cm |
| À utiliser avec (application) | Zones à trafic intense |
| Modèle | Tapis de contrôle de la saleté Nomad™ Terra |
| Épaisseur (métrique) | 17 mm |
| Couleur | Gris |
| Longueur (métrique) | 610 cm |
| Matériau | Vinyle élastique |
| Largeur (métrique) | 91,4 cm |