Learn More
3M™ Nomad™ Tapis d’entrée trafic intense Terra 8150
Click to view available options
Dimensions (L x l):
152 x 91 cm
610 x 122 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 rouleau
Description
- Tapis d’entrée grattant en vinyle à boucles conçu pour les applications à forte fréquentation
- Structure ouverte à fibres bouclées permettant d’éliminer, de capturer et de masquer la saleté et l’humidité, pour un nettoyage aisé
- Tapis adapté à une utilisation en intérieur, en extérieur ou dans les puits d’entrée des zones à forte fréquentation
- Résistance à la graisse et à l’huile
Spécification
Spécification
| Dimensions (L x l) | 152 x 91 cm |
| À utiliser avec (application) | Zones à trafic intense |
| Épaisseur (métrique) | 14 mm |
| Couleur | Gris |
| Longueur (métrique) | 152 cm |
| Matériau | Tapis en vinyle à boucles |
| Type | Tapis d’entrée |
| Largeur (métrique) | 91 cm |