Learn More
Fisher BioReagents™ Bouillon Terrific, modifié (granulé)
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
Type d’emballage:
Flacon poly
Conditionnement:
2kg
500g
Description
- Instructions pour les milieux de culture : Ajoutez 47,6 g à 1 l d’eau purifiée, telle que BP2820 Fisher BioReagents, eau de qualité, culture cellulaire microbienne). Ajoutez ensuite 4 ml de glycérol au mélange. Chauffez et agitez fréquemment pour dissoudre complètement. Avant utilisation, stériliser en autoclavage pendant 15 minutes.
- Une plus grande concentration de peptone et de levure permet un rendement plasmidique plus élevé
- Format : Poudre granulée
Spécification
Spécification
| Forme | Granulé |
| Qualité | Génétique moléculaire |
| Type de milieu | Bouillon Terrific |
| Type de produit | Microbiology Media |
| Formule | Casein Peptone 12g/L, Yeast extract 24g/L, Potassium Phosphate, Monobasic 2.2g/L, Potassium Phosphate, Dibasic 9.4g/L |
| À utiliser avec (application) | Pour le maintien et la propagation d’Escherichia coli dans les procédures de biologie moléculaire |
| Type d’emballage | Flacon poly |
| Quantité | 500 g |