missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Melford Terrific Broth, Powder

Code produit. 30018822
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
500g
5kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 30018822

Marque: Melford T150005000.0

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Enriched media for maintenance and propogation of E.

Enriched media for maintenance and propogation of E. coli and plasmid growth. Produces higher cell densities resulting in greater yields of DNA or recombinant problem. Glycerol is used as a carbon source with this formulation instead of glucose as it will not ferment to acetic acid.

Ingredients:

Casein Digest Peptone: 12 g/l

Yeast Extract: 24 g/l

Dipotassium phosphate: 9.4 g/l

Monopotassium phosphate: 2.2 g/l

Spécification

Quantité 5 kg
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis