Learn More
tert-butanol 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | tert.-Butanol |
| CAS | 75-65-0 |
| Noms d’analytes ou de composants | tert.-Butanol |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C4 H10 O |
| Concentration | 100 μg/ml |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | 2-Propanol, 2-methyl-, tert-Butyl alcohol (8CI), 2-Methyl-2-propanol, 1,1-Dimethylethanol, Trimethylcarbinol, Trimethylmethanol, t-Butanol, t-Butanol, tert-Butanol |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)O |
| Show More |