Learn More
2-bromoisobutyrate de tert-butyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11318045
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
Code produit. 11318045
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L08216.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 23877-12-5 | C8H15BrO2 | 223.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23877-12-5
Formule moléculaire C8H15BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 223.11
Numéro MDL MFCD00051908
Clé InChI IGVNJALYNQVQIT-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 90290
Nom IUPAC 2-bromo-2-méthylpropanoate de tert-butyle
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C(C)(C)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl 2-bromoisobutyrate
Densité 1.18
Point d’ébullition 35°C to 37°C (1 mmHg)
Indice de réfraction 1.436
Quantité 10 g
Beilstein 1905654
Synonyme tert-butyl 2-bromoisobutyrate, t-butyl 2-bromo isobutyrate, 2-bromoisobutyric acid tert-butylester, tert-butyl 2-bromo-2-methylpropionate, tert-butyl alpha-bromoisobutyrate, t-butyl 2-bromoisobutylate, t-butyl 2-bromoisobutyrate, 2-bromoisobutyric acid tert-butyl ester, propanoic acid, 2-bromo-2-methyl-, 1,1-dimethylethyl ester, t-butyl2-bromoisobutyrate
Poids de la formule 223.12
Pourcentage de pureté 97%