Learn More
(3-oxocyclobutyl)carbamate de tert-butyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4380062 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11995571
Marque: Thermo Scientific Acros 446590010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 154748-49-9 | C9H15NO3 | 185.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 154748-49-9
Formule moléculaire C9H15NO3
Poids moléculaire (g/mol) 185.22
Clé InChI FNHPTFKSPUTESA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl 3-oxocyclobutylcarbamate, tert-butyl 3-oxocyclobutyl carbamate, tert-butyl n-3-oxocyclobutyl carbamate, 3-oxo-cyclobutyl-carbamic acid tert-butyl ester, 3-boc-amino cyclobutanone, 2-methyl-2-propanyl 3-oxocyclobutyl carbamate, 3-tert-butyloxycarbonylamino cyclobutan-1-one, 3-oxocyclobutylcarbamic acid, 1,1-dimethylethyl ester, carbamic acid, 3-oxocyclobutyl-, 1,1-dimethylethyl ester, carbamic acid, n-3-oxocyclobutyl-, 1,1-dimethylethyl ester
CID PubChem 23374584
Nom IUPAC N-(3-oxocyclobutyl)carbamate de tert-butyle
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CC(=O)C1
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl (3-oxocyclobutyl)carbamate
Point de fusion 122°C to 124°C
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Bouteille en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 185.22
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons
Identifiant produit
  • tert-Butyl (3-oxocyclobutyl)carbamate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.