Learn More
tert-Butyl 4-Aminobutanoate Hydrochloride, TRC
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | tert-Butyl 4-Aminobutanoate Hydrochloride |
| CAS | 58640-01-0 |
| Formule moléculaire | C8H17NO2 . HCi |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | tert-Butyl 4-Aminobutanoate Hydrochloride, tert-Butyl 4-Aminobutyric Acid Hydrochloride Ester, 4-Amino-1,1-dimethylethyl Butanoic Acid Hydrochloride Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H17NO2.ClH/c1-8(2,3)11-7(10)5-4-6-9;/h4-6,9H2,1-3H3;1H |
| SMILES | Cl.CC(C)(C)OC(=O)CCCN |
| Nom IUPAC | tert-butyl 4-aminobutanoate;hydrochloride |
| Poids moléculaire (g/mol) | 195.69 |
| Poids de la formule | 195.1026 |