Learn More
Chlorhydrate 4-aminobutyrate de tert-butyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15452669
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15452669
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H65936.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 58640-01-0 | C8H18ClNO2 | 195.687 g/mol
Employed as an important intermediate for raw material for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé comme intermédiaire important pour les matières premières de produits pharmaceutiques.
Remarques
Conservation au congélateur (-20°C). Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 58640-01-0
Formule moléculaire C8H18ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 195.687
Numéro MDL MFCD00270592
Clé InChI CZVNLCOJFFYZPG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl 4-aminobutanoate hydrochloride, h-gamma-abu-otbu.hcl, h-gamma-abu-otbu hcl, gamma-aminobutyric acid t-butyl ester hcl, gamma-aminobutyric acid t-butyl ester hydrochloride, 4-aminobutyric acid tert-butyl ester hydrochloride, h-, a-abu-otbu.hcl, h-gaba-otbu . hcl, h-.gamma.-abu-otbu.hcl, h-gamma-abu-otbu hydrochloride
CID PubChem 24750478
Nom IUPAC 4-aminobutanoate ; chlorhydrate de tert-butyle
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CCCN.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl 4-aminobutyrate hydrochloride
Couleur Blanc
Formule linéaire H2NCH2CH2CH2CO2C(CH3)3·HCl
Quantité 5 g
Poids de la formule 195.69
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre